Learn More
Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12453647
  • 58.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Specifica
Specifica
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.15 cm
0.28 in.
Standard Comb
14
50 μL
0.72 cm