Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli in E-Poli 18/10
In acciaio inox
12.35€ - 31.45€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10669662
|
Bochem™
2140 |
200 mm |
12.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10160141
|
Bochem™
2144 |
400 mm |
26.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10759461
|
Bochem™
2143 |
300 mm |
17.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10038710
|
Bochem™
2145 |
500 mm |
31.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pinza per crogiolo
- Tipo rinforzato
- Acciaio inox
Specifica
E-Poli 18/10 | |
Pinze per crogiolo |