Learn More
Bochem™ Ago per dissezione in acciaio inox 18/10
Per l'uso con porta aghi Bochem Kolle 12000.
Marca:  Bochem™ 12002
10.46 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00090kg
Codice prodotto. 11855101
  • 20.15€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tipo 1: anello
  • Tipo 2: ago
  • Tipo 3: lancetta
  • Da utilizzare con porta-aghi Kolle Bochem 12000
  • In acciaio inox
Specifica
Specifica
2.5 mm
100 mm
Porta-aghi KOLLE 12000
Acciaio inox 18/10
Occhio
10/conf.