Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel
Marca: Bochem™ 3204
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02100kg
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
1 ciascuno | |
Cucchiaio/arrotondato/curvo | |
Per numerose applicazioni | |
4 mm | |
210 mm |
Sì | |
Spatola | |
Acciaio inox 18/10 | |
Acciaio inox 18/10 |