Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, open top, 18-400 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™
593.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12686755
  • 625.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 18mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Center hole
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
18 mm
Headspace
1.5 mm
Red, White, Black
Polypropylene
100
Screw Cap