Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, open top, 18-400 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12900961
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 18mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Center hole
Specifica
Specifica
PTFE/Butyl
18 mm
Headspace
2 mm
Gray, Red, Black
Polypropylene
100
Screw Cap