Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, open top, 18-400 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
298.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- 18mm
- Combination Seal
- PP
- Screw Cap
- Black
- Center hole
Specifica
PTFE/Butyl | |
18 mm | |
Headspace | |
2 mm |
Gray, Red, Black | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |