Learn More
Thermo Scientific™ 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Common TMT buffers such as 1M Triethylammonium bicarbonate (TEAB) and 50% Hydroxylamine for isobaric mass tag labeling experiments.
Marca: Thermo Scientific™ 90115
80.81 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7803-49-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Descrizione
Pre-formulated TEAB and 50% hydroxylamine designed for use in TMT labeling and quenching of peptides.
Triethylamonium bicarbonate (TEAB) is a 10X dissolution buffer for isobaric mass tag labeling experiments. 50% hydroxylamine is a 10X quenching reagent for amine-reactive labeling for TMT experiments.
Specifica
50% Hydroxylamine for TMT experiments | |
TMT™ | |
Cell Lysate | |
5 mL |
Buffer | |
Store protected from direct sunlight in a dry, cool, and well-ventilated area. | |
Protein Labeling |
Sicurezza e movimentazione
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydroxylamine