Learn More
IBA Lifesciences 1x Buffer XT-R - Regeneration Buffer
Codice prodotto. 16654714 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1 bottiglia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16654714 1 x 250 mL 1 bottiglia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16654714 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21045250
Buffer XT-R is a Strep-Tactin™XT regeneration buffer with magnesium chloride
  • Buffer XT-R is a ready-to-use Strep-Tactin™XT regeneration buffer containing magnesium chloride for competitive displacement of biotin from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™XT after the elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • Please note that Buffer XT-R is not applicable for Strep-Tactin™.
Specifica
Descrizione Ready-to-use
Concentrazione 10X
Da utilizzare con (applicazione) Protein Purification
Forma fisica Solution
Quantità 1 x 250 mL
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Solution
Grado Biologia molecolare
Esclusivamente per scopi di ricerca.