Learn More
Naphazoline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-171050
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
550-99-2
C14H14N2·ClH
246.74
MFCD00012554
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
11079
CHEBI:7470
2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
550-99-2
C14H14N2·ClH
246.74
MFCD00012554
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
11079
CHEBI:7470
2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Naphazoline hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 254.0°C to 260.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 6453
Informazioni di solubilità Solubility in water: 170g/L (20°C).
Peso formulazione 246.74
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.