Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2698762
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-piperazin-1-ylpyrimidine
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-piperazin-1-ylpyrimidine
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 36°C
Colore Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5850 to 1.588
Quantità 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Gravità specifica 1.07
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting