Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d{2}, 98% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051988
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroethanol
C(C(F)(F)F)O
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroethanol
C(C(F)(F)F)O
NMR Solvent
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 1 g
Punto di fusione -44°C
Punti di ebollizione 77°C to 80°C
Numero UN UN1992
Peso formulazione 102.02
Percent Purity 98%