Learn More
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11471818
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
24493-21-8
C6H13NaO2Si
172.267
MFCD00002762
OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
23688921
sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
24493-21-8
C6H13NaO2Si
172.267
MFCD00002762
OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
23688921
sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio ≥98 atom %D
Formula lineare (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantità 1 g
Beilstein 4046239
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 172.27