Learn More
[2-(2-Furyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | [2-(2-Furyl)phenyl]methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 174.2 |
Percent Purity | 97% |