Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | F2C6H3CH2CN |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 153.13 |
Percent Purity | 97% |