Learn More
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510439
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
6590-97-2
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00041048
RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
2796281
1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzene
ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
6590-97-2
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00041048
RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
2796281
1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzene
ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densità 1.4340g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%