Learn More
2,3-Dichlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11956821
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
17249-79-5
C4H2Cl2S
153.02
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
140207
2,3-dichlorothiophene
C1=CSC(=C1Cl)Cl
17249-79-5
C4H2Cl2S
153.02
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
140207
2,3-dichlorothiophene
C1=CSC(=C1Cl)Cl
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorothiophene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -37°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.5687
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.47
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Peso formulazione 153.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichlorothiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/