Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Sinonimo | 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine |
Quantità | 5g |
Peso formulazione | 201.65 |
Percent Purity | 95% |