Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195508
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5392-28-9
C4H10N6O4S
238.22
MFCD06408008
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
79358
OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
5392-28-9
C4H10N6O4S
238.22
MFCD06408008
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
79358
OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Ochre to Brown
Perdita all'essiccatura 9% max. (1 g, 150°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 25, 423
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
IUPAC Name pyrimidine-2,4,5,6-tetramine;sulfuric acid
Peso formulazione 238.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.