Learn More
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate |
Intervallo percentuale saggio | 97+% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 204.08 |
Percent Purity | 97% |