Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696325
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
103788-65-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00100006
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
725585
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
103788-65-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00100006
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
725585
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Materiale o nome chimico 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%