Learn More
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15259766
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1099598-11-4
C6HCl2F4N
233.98
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
37859559
2,6-dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
1099598-11-4
C6HCl2F4N
233.98
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
37859559
2,6-dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 90°C (55.0 Mbar)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.98
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.