Learn More
2,6-Dimethylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001574
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
1123-56-4
C9H10O
134.18
MFCD00128003
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
583841
2,6-dimethylbenzaldehyde
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
1123-56-4
C9H10O
134.18
MFCD00128003
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
583841
2,6-dimethylbenzaldehyde
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylbenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27.0°C to 30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C6H3C(O)H
Quantità 5 g
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylbenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.