Learn More
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777222
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
15862-31-4
C5H4BrN3O2
218.02
MFCD00955628
OFXNHXMPRZDIDM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-nitropyridine, 3-bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-nitro-pyridin-2-amine, 5-nitro-3-bromo-2-aminopyridine, pubchem1148, acmc-209dib, ksc496a7l, cbi-bb zero/006111
2734412
3-bromo-5-nitropyridin-2-amine
C1=C(C=NC(=C1Br)N)[N+](=O)[O-]
15862-31-4
C5H4BrN3O2
218.02
MFCD00955628
OFXNHXMPRZDIDM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-nitropyridine, 3-bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-nitro-pyridin-2-amine, 5-nitro-3-bromo-2-aminopyridine, pubchem1148, acmc-209dib, ksc496a7l, cbi-bb zero/006111
2734412
3-bromo-5-nitropyridin-2-amine
C1=C(C=NC(=C1Br)N)[N+](=O)[O-]
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 215°C to 219°C
Colore Beige to Brown-Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 218.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.