Learn More
2-Amino-3-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-nitro-4-picoline |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 136°C to 141°C |
Colore | Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 153.14 |