Learn More
2-amino-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 153865000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 695-34-1 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 500g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
695-34-1 | |
108.14 | |
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N | |
1533 | |
CC1=CC(=NC=C1)N |
C6H8N2 | |
MFCD00006321 | |
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton | |
4-methylpyridin-2-amine |
Specifica
2-Amino-4-picoline | |
97.5 | |
Beige to Yellow or Brown | |
230°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H8N2 | |
22, V,9, 325 | |
15, 462 | |
500g | |
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylpyridin-2-amine | |
1533 | |
Flakes | |
0.5% max. |
695-34-1 | |
100.0 | |
96°C to 101°C | |
118°C | |
Authentic | |
MFCD00006321 | |
Glass bottle | |
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton | |
Solubility in water: 41g/L (20°C). Other solubilities: soluble in lower alcohols,slightly soluble in petroleum ether | |
CC1=CC(=NC=C1)N | |
108.14 | |
108.14 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Amino-4-picoline
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only