Learn More
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57814
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
616-79-5
C7H6N2O4
182.14
MFCD00017039
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
12032
CHEBI:61280
2-amino-5-nitrobenzoic acid
NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
616-79-5
C7H6N2O4
182.14
MFCD00017039
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
12032
CHEBI:61280
2-amino-5-nitrobenzoic acid
NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 278.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare O2NC6H3(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.