Learn More
2-Aminonicotinic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000680
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5345-47-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD00006318
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
72930
CHEBI:68572
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
NC1=NC=CC=C1C(O)=O
5345-47-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD00006318
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
72930
CHEBI:68572
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
NC1=NC=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Aminonicotinic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 295.0°C to 297.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2N(C5H3N)COOH
Quantità 5 g
Beilstein 22, 542
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminonicotinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.