Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077142
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
5400-80-6
C9H9BrO
213.07
MFCD00003798
RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
95444
2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
5400-80-6
C9H9BrO
213.07
MFCD00003798
RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
95444
2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-indanol
Punto di fusione 130.0°C to 131.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 10 g
Peso formulazione 213.07
Percent Purity 99%