Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-indanol |
Punto di fusione | 130.0°C to 131.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 213.07 |
Percent Purity | 99% |