Learn More
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10130672
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
75806-84-7
C6H2BrClF3N
260.438
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2736237
2-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
75806-84-7
C6H2BrClF3N
260.438
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2736237
2-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 260.44
Percent Purity 97%