Learn More
2-Bromoanisole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10225890
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
578-57-4
C7H7BrO
187.04
MFCD00000064
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
11358
1-bromo-2-methoxybenzene
COC1=CC=CC=C1Br
578-57-4
C7H7BrO
187.04
MFCD00000064
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
11358
1-bromo-2-methoxybenzene
COC1=CC=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromoanisole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5000g/mL
Punti di ebollizione 223°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.575
Quantità 100 mL
Beilstein 06, 197
Gravità specifica 1.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.