Learn More
2-Bromophenethyl alcohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10028871
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromophenyl)ethanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromophenyl)ethanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromophenethyl alcohol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.4830g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H4CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5755 to 1.5775
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.483
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromophenethylalcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.