Learn More
2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula lineare | Cl(F)C6H3(SO2Cl) |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 229.06 |
Percent Purity | 97% |