Learn More
2-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10367720
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34°C to 39°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 92°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H3(F)CHO
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform
Peso formulazione 158.56
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.