Learn More
2-Chloroacetamide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
21.90€ - 75.80€
Identificatori chimici
CAS | 79-07-2 |
---|---|
Formula molecolare | C2H4ClNO |
Molecular Weight (g/mol) | 93.51 |
Numero MDL | MFCD00008027 |
InChI Key | VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide |
PubChem CID | 6580 |
IUPAC Name | 2-chloroacetamide |
SMILES | NC(=O)CCl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10071660
|
Thermo Scientific Acros
148410050 |
5 g | Glass bottle |
21.90€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10021580
|
Thermo Scientific Acros
148415000 |
500 g | Plastic bottle |
45.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10477730
|
Thermo Scientific Acros
148410010 |
1 kg | Plastic bottle |
75.80€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
79-07-2 | |
93.51 | |
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N | |
6580 | |
NC(=O)CCl |
C2H4ClNO | |
MFCD00008027 | |
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide | |
2-chloroacetamide |
Specifica
2-Chloroacetamide | |
79-07-2 | |
100.0 | |
White | |
224.5°C | |
Authentic | |
C2H4ClNO | |
MFCD00008027 | |
13,70 | |
0.84 | |
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
NC(=O)CCl | |
93.51 | |
93.51 | |
Crystalline Powder |
98% | |
97.5 | |
116.0°C to 120.0°C | |
0.8400g/mL | |
170°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClCH2CONH2 | |
02, 199 | |
15, 2110 | |
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide | |
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloroacetamide | |
6580 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-174-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AB5075000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Chloroacetamide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
RUO – Research Use Only