Learn More
2-Cyanoethylhydrazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10113441
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-hydrazinylpropanenitrile
C(CNN)C#N
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-hydrazinylpropanenitrile
C(CNN)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Cyanoethylhydrazine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0530g/mL
Punti di ebollizione 76°C to 79°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare NH2NHCH2CH2CN
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.476
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.053
Peso formulazione 85.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyanoethylhydrazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.