Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxycytidine, 99+%
32.60€ - 1326.00€
Identificatori chimici
CAS | 951-77-9 |
---|---|
Formula molecolare | C9H13N3O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 227.22 |
Numero MDL | MFCD00006547 |
InChI Key | CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N |
Sinonimo | 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine |
PubChem CID | 13711 |
ChEBI | CHEBI:15698 |
IUPAC Name | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10236380
|
Thermo Scientific Chemicals
226722500 |
250 mg | Glass bottle |
32.60€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10104670
|
Thermo Scientific Chemicals
226725000 |
500 mg | Glass bottle |
49.60€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10073060
|
Thermo Scientific Chemicals
226720010 |
1 g | Glass bottle |
75.70€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626334
|
Thermo Scientific Chemicals
226720050 |
5 g | Glass bottle |
300.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10076373
|
Thermo Scientific Chemicals
226720250 |
25 g | Glass bottle |
1326.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
951-77-9 | |
227.22 | |
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N | |
13711 | |
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
C9H13N3O4 | |
MFCD00006547 | |
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine | |
CHEBI:15698 | |
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
Specifica
2'-Deoxycytidine | |
99.0 | |
209°C to 211°C | |
Authentic | |
C9H13N3O4 | |
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine | |
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N | |
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one | |
13711 | |
227.22 | |
Crystalline Powder |
951-77-9 | |
100.0 | |
White | |
99% min. (HPLC) | |
MFCD00006547 | |
Solubility in water: soluble | |
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 | |
227.22 | |
CHEBI:15698 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 213-454-1
RUO – Research Use Only