Learn More
2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(dimethylamino)ethanethiol;hydrochloride
CN(C)CCS.Cl
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(dimethylamino)ethanethiol;hydrochloride
CN(C)CCS.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale o nome chimico 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154°C to 159°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2SH·HCl
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 141.67
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.