Learn More
2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Materiale o nome chimico | 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride |
Nota nome | 95% |
CAS min. % | 94.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 154°C to 159°C |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Iodimetry) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | (CH3)2NCH2CH2SH·HCl |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.