Learn More
2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10152380
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(dimethylamino)ethanethiol;hydrochloride
CN(C)CCS.Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
13242-44-9
C4H11NS·HCl
141.67
MFCD00012633
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
25798
2-(dimethylamino)ethanethiol;hydrochloride
CN(C)CCS.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154°C to 159°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2SH·HCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 141.67
Percent Purity 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.