Learn More
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4259004
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
59741-04-7
C9H9NO2
163.18
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
4141520
2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
59741-04-7
C9H9NO2
163.18
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
4141520
2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25.0°C to 26.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1120g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.112
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.