Learn More
2-Methoxyethanol, ACS Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Catalog Number 15685070
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Punto di fusione -85°C
Densità 0.965g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 125°C
Limite di esplosione 0.245
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 548°F
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN UN1188
Beilstein 1731074
Stabilizzatore 50ppm BHT
Pressione del vapore 6.17mmHg (20°C)
Peso formulazione 76.09g/mol
Percent Purity ≥99.3%
Forma fisica Liquid