Learn More
2-Methoxypropene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10072370
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-methoxyprop-1-ene
CC(=C)OC
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-methoxyprop-1-ene
CC(=C)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methoxypropene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 35°C to 36°C
Punto d'infiammabilità -29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C(OCH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.3810 to 1.384
Quantità 1 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Indice di Merck 15, 6073
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Stabilizzatore 0.5% max. potassium carbonate
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxypropene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.