Learn More
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602058
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1314216-34-6
C14H19BN2O2
258.13
MFCD13176536
CPQGLMCLTALRHF-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, cpqglmcltalrhf-uhfffaoysa-n, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acidpinacol ester, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1h-benzimidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole
46738035
2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
CC1=NC2=CC(=CC=C2N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1314216-34-6
C14H19BN2O2
258.13
MFCD13176536
CPQGLMCLTALRHF-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, cpqglmcltalrhf-uhfffaoysa-n, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acidpinacol ester, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1h-benzimidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole
46738035
2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
CC1=NC2=CC(=CC=C2N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 211°C to 212°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.