Learn More
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323268
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
35293-35-7, 60-29-7
C10H13ClMg
192.97
MFCD00075586
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
neophylmagnesium chloride, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium, magnesium, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, neophyl magnesium chloride, bxkyfonhssflkr-uhfffaoysa-m, 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenyl-propanyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, 0.5 m in diethyl ether
118802
magnesium;2-methanidylpropan-2-ylbenzene;chloride
CC(C)(C[Mg]Cl)C1=CC=CC=C1
35293-35-7, 60-29-7
C10H13ClMg
192.97
MFCD00075586
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
neophylmagnesium chloride, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium, magnesium, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, neophyl magnesium chloride, bxkyfonhssflkr-uhfffaoysa-m, 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenyl-propanyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, 0.5 m in diethyl ether
118802
magnesium;2-methanidylpropan-2-ylbenzene;chloride
CC(C)(C[Mg]Cl)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
CAS min. % 10.16, 84.77
CAS max % 15.23, 89.84
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7600g/mL
Punto d'infiammabilità −28°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.76
Peso formulazione 192.97
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.