Learn More
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 219.26 |
Percent Purity | 97% |