missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci |
Peso formulazione | 178.24 |
Percent Purity | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'