Learn More
(2-methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
IUPAC Name | 2-(2-methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetate |
Peso formulazione | 190.2 |
Percent Purity | 97% |