Learn More
2-Methylcitric Acid (mixture of diastereomers), CDN
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylcitric Acid |
| CAS | 6061-96-7 |
| Formula molecolare | C7 H10 O7 |
| Quantità | 0.01 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14 H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.15 |
| Peso formulazione | 206.0427 g/mol |
| Percent Purity | min 90% Chemical Purity |