Learn More
2-Phenoxyethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal drum
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Phenoxyethanol |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 11.0°C to 13.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.1000g/mL |
Punti di ebollizione | 237.0°C |
Punto d'infiammabilità | 130°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Phenoxyethanol